Läs mer
Buffertlösning, pH 12,00, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11434569 Handla allt Reagecon Produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
11434569 1 L 1 L
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11434569 Leverandør Reagecon Leverandørnr. 112025
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Certifierad av en ISO 17025 ackrediterad testmetod och fullt ut NIST spårbart. Reagecon™ Buffertlösning, pH 12,00 testas vid 20 °C eller 25 °C till en noggrannhetsnivå av± 0,05. Denna kalibrerings- och kontrollbuffert är speciellt framtagen för att säkerställa dess stabilitet, även efter att flaskan öppnats.
För att säkerställa tillförlitliga, rapporterbara pH-mätningar är denna pH-buffertstandard direkt spårbar till IUPAC pH-skalan genom en obruten spårbarhetskedja. Spårbar analys är nödvändig för konsekvens och universell acceptans av pH-resultat, inklusive acceptans av tillsynsorgan.
  • Spårbar till SRM för NIST
  • Certifiering till ISO 9001:2008
  • Ackrediterad till ISO 17025
Tekniske data
pH 12
Kvantitet 1 L
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.