Läs mer
Buffertlösning pH 13,0 (°20 C), Glycin / natriumhydroxid / natriumkloridlösning, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Buffer solution pH 13.0 (20°C) |
| Namnnotering | Glycine / sodium hydroxide / sodium chloride solution |
| CAS Min % | ≥90.0000% |
| CAS Max % | ≤100.0000%, <0.5000% |
| CAS | 1310-73-2, 6000-44-8, 7647-14-5 |
| Kvantitet | 6 x 1 l |
| Lösningstyp | Buffer |
| MDL-nummer | MFCD00146206 |
| Förpackning | Poly flaska |
| UN-nummer | UN1824 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Buffer solution pH 13.0 (20 °C)
- Varning
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- MIXTURE LIST-Innehåller: sodium hydroxide; caustic soda