Beskrivning
- Testad och certifierad enligt en ISO17025 ackrediterad testmetod (INAB Ref: 264T) och NIST spårbart.
- Garanterad stabilitet.
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 13 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Förpackning | HDPE-flaska GL45 |
| UN-nummer | 1824 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- BUFFER SOLUTION pH 13.00 ± 0.05 a 25°C
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide