Läs mer
Buffertlösning Ph 2,0 (20° C), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15633180 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
1 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15633180 100 ml 100ml
15643180 1 l 1 L
15653180 6 x 1 l Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15633180 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 31045100ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Citronsyra / saltsyra / natriumklorid, med fungicid, spårbar till SRM från NIST och PTB
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Buffer Solution Ph 2.0 (20 °C)
Namnnotering With fungicide
CAS 7732-18-5, 7647-14-5, 77-92-9
Kvantitet 100 ml
MDL-nummer MFCD00146206
Förpackning Plastflaska
UN-nummer 1789
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Buffer solution pH 2.0 (20 °C)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid, Sodiumchloride, hydrochloric acid