Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Buffer Solution Ph 2.0 (20°C) |
| Namnnotering | With fungicide |
| CAS | 7732-18-5, 7647-14-5, 77-92-9 |
| Kvantitet | 6 x 1 l |
| MDL-nummer | MFCD00146206 |
| UN-nummer | UN1789 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Buffer solution pH 2.0 (20 °C)
- Varning
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- MIXTURE LIST-Contain: Citric acid, Sodiumchloride, hydrochloric acid