Beskrivning
- Etiketten tillhandahåller en faktisk lotsanalys som en garanti för renhet och konsistens
- Analytiska metoder som används för dessa bestämningar är baserade på standardtestprocedurer som beskrivs i tekniska publikationer
- Förbättringar utvecklade av J.T. Baker används för att uppnå en högre grad av tillförlitlighet
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 100 °C |
| Densitet | 1.0g/cm3 at 20°C |
| För användning med (utrustning) | pH-mätare |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1 L |
| Formulering | Sodium citrate and Hydrochoric acid with 0.01% Sodium benzoate |
| Förpackning | HDPE |
| Spårbarhet till NIST | Yes |
| Ångtryck | 1.100 hPa (at 50°C) |
| Kvalitet | BAGARE ANALYZED |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.