Läs mer
Buffertlösning pH 2,00 (glycin), NIST Standardlösning redo att användas för pH-mätning, Fisher Chemical™
Produktkod. 10703324 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10703324 500 mL 500ml
10578040 1 L 1 L
10588040 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10703324 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/2800/08
Request Bulk or Custom Format
Buffertlösning pH 2,00 (glycin), NIST Standardlösning redo att användas för pH-mätning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
MDL-nummer 217672
Specifikationer
Färg Färglös
pH 2
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL
Förpackning HDPE plastflaska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Buffer solution pH 2 (glycine) Standard Buffer Solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid