Läs mer
Buffertlösning pH 2, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11464539 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464539 1 L 1 L
11848773 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11464539 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer 102025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    443.00 SEK
    396.18 SEK / 1 L
    Save 46.82 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026