Läs mer
Buffertlösning pH 2, Scharlab
Produktkod. 11329893
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
11329893 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 11329893 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer SO10221000
Edge
För användning i buffertlösningar.
Standardbuffertlösningar framställs med hjälp av gravimetriska och volumetriska förfaranden. Batchvärdet bestäms genom mätning med en kombinationsglaselektrod mot fempunktskalibrering enligt DIN 19268. Denna pH-buffertlösning är spårbar till standardreferensmaterial från NIST .
Specifikationer
Densitet ∼1.00g/cm3
pH 2.00
Fysisk form Lösning
Kvantitet 1 L
Formulering Per liter: 6.43g Citric acid, 2.40g Sodium hydroxide and 6.13mL Hydrochloric acid
Spårbarhet till NIST Traceable to NIST
Löslighetsinformation Miscible in water (20°C)