Läs mer
Buffertlösning, pH 2 EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12940664 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12940664 1000 mL 1000ml
1 options
Produktkod. 12940664 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer SOL 020 1L
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Buffer Solution
CAS 1336-21-6
pH 2
Kvantitet 1000 mL
Molekylformel H5NO
MDL-nummer MFCD00066650
Förpackning Flaska
InChI-nyckel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.O
IUPAC-namn azan;hydroxid
Molekylvikt (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Kvalitet Eu. Ph. Referens