Läs mer
Buffertlösning, pH 3,60, Chem-Lab
Kvantitet:
10 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Densitet | 1.01g/mL |
| pH | 3.60 |
| Kvantitet | 10 L |
| Formulering | Phtalate-HCl |
| Förpackning | PE |