Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Buffer solution |
| CAS | 1336-21-6 |
| pH | 3 |
| Kvantitet | 1000 mL |
| Molekylformel | H5NO |
| MDL-nummer | MFCD00066650 |
| Förpackning | Flaska |
| InChI-nyckel | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | N.O |
| IUPAC-namn | azan;hydroxid |
| Visa mer |