Läs mer
Buffertlösning, pH 4,010 (+/-0,022 @ 25 °C), färgad röd, Specpure, NIST spårbar
Beskrivning
Buffertlösningar används som ett sätt att hålla pH på ett nästan konstant värde i en mängd olika kemiska tillämpningar. Buffertlösningar är viktiga för att bibehålla lämpligt tillstånd för att hålla rätt pH för att enzymer i många organismer ska fungera. Det används också i jäsningsprocesser och för att ställa in de korrekta villkoren för färgämnen som används i färgning av tyger.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Buffer solution |
| CAS | 1310-73-2, 7778-77-0, 7732-18-5 |
| Färg | Rött |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 ml |
| MDL-nummer | MFCD00146206 |
| Ångtryck | 23 hPa (17 mm Hg) vid 20 °C |
| Löslighetsinformation | Blandbar med vatten. |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Sodium hydroxide: 0.7%; Potassium dihydrogen phosphate: 0.7%; water: 98.6% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.