Läs mer
Buffertlösning pH 4,00 (20 °C), Fluka™
Produktkod. 16212892 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Produktkod. Kvantitet
16212892 500 ml
1 options
Produktkod. 16212892 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 35080500ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Certifierad, färgad röd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Buffer Solution pH 4.00 (20°C)
CAS 18996-35-5, 77-92-9, 144-33-2, 7732-18-5
Smältpunkt <0°C
Kokpunkt 100°C (1.013 hPa)
Färg Rött
pH 4
Kvantitet 500 ml
Förpackning Plastflaska