Beskrivning
För att säkerställa tillförlitliga, rapporterbara pH-mätningar är denna pH-buffertstandard direkt spårbar till IUPAC pH-skalan genom en obruten spårbarhetskedja. Spårbar analys är nödvändig för konsekvens och universell acceptans av pH-resultat, inklusive acceptans av tillsynsorgan.
- Spårbar till SRM för NIST
- Certifiering till ISO 9001:2008
- Ackrediterad till ISO 17025
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 0 °C |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Färg | Färglös |
| pH | 4.00 vid 20 °C |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1000 ml |
| Lösningstyp | pH-buffert |
| Odör | Kännetecken |
| Spårbarhet till NIST | Ja |
| Löslighetsinformation | Inte blandbar i vatten |