Läs mer
Buffertlösning, pH 4,00, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11422014 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
pH:
4,00 vid 20 °C
4,00 vid 25 °C
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet pH unitSize
11422014 500 ml 4,00 vid 20 °C 500ml
11416404 500 ml 4,00 vid 25 °C 500ml
11412014 1000 ml 4,00 vid 20 °C 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11422014 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer 10405
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Certifierad av en ISO 17025 ackrediterad testmetod och NIST spårbart. Reagecon™ Buffertlösning, pH 4,00 testas vid 20 °C eller 25 °C till en noggrannhetsnivå av± 0,01. Denna kalibrerings- och kontrollbuffert är speciellt framtagen för att säkerställa dess stabilitet, även efter att flaskan öppnats.
För att säkerställa tillförlitliga, rapporterbara pH-mätningar är denna pH-buffertstandard direkt spårbar till IUPAC pH-skalan genom en obruten spårbarhetskedja. Spårbar analys är nödvändig för konsekvens och universell acceptans av pH-resultat, inklusive acceptans av tillsynsorgan.
  • Spårbar till SRM för NIST
  • Certifiering till ISO 9001:2008
  • Ackrediterad till ISO 17025
Specifikationer
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Färg Färglös
pH 4,00 vid 20 °C
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 ml
Lösningstyp pH Buffer
Odör Characteristic
Spårbarhet till NIST Yes
Löslighetsinformation Fully miscible in water