Läs mer
Buffertlösning, pH 4,00 [Citrat/HCl], BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Produktkod. 10220011 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
10220011 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 10220011 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 7262.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Allmänt laboratoriereagens
  • Innehåller 0,01 % natriumbensoat
  • Innehåller natriumcitrat/saltsyra
  • Denna buffert kan spåras till NIST Standard referensbuffert
Specifikationer
pH 4.00 ±0.02
Kvantitet 1 L