Läs mer
Buffer solution pH 4.01 (+/-0.022 @ 25oC) No Color Specpure NIST Traceable
Produktkod. 11410171
Kvantitet:
500 mL
1 L
4 L
Förpackningsstorlek:
4 L
500ml
Produktkod. 11410171
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 038714.AP
CAS: 1336-21-6 | H5NO | 35.05 g/mol
Buffertlösningar används som ett sätt att hålla pH på ett nästan konstant värde i en mängd olika kemiska tillämpningar. Buffertlösningar är viktiga för att bibehålla lämpligt tillstånd för att hålla rätt pH för att enzymer i många organismer ska fungera. Det används också i jäsningsprocesser och för att ställa in de korrekta villkoren för färgämnen som används i färgning av tyger.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Buffer solution
CAS 7732-18-5, 877-24-7
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL
Molekylformel H5NO
Odör Odorless
MDL-nummer MFCD00066650
Ångtryck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Löslighetsinformation Miscible with water.
InChI-nyckel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.O
IUPAC-namn azan;hydroxid
Molekylvikt (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.