Läs mer
Buffertlösning, pH 4,01, METTLER TOLEDO™
Produktkod. 10711765
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
1500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10711765 250 mL 1500ml
1 options
Produktkod. 10711765 Leverantör Mettler Toledo Online Leverantörsnummer 51350042
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
DKD (Deutscher Kalibrierdienst, German Calibrier Service) certifierade buffertar är den perfekta produkten för reglerade industrier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Ljusröd
Beskrivning Certifierad buffert pH 4,01, 6 x 250 ml
pH 4.01
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Lösningstyp pH-buffert
Odör Hold (Håll)
Förpackning 6x 250 mL