Läs mer
Buffertlösning pH 4, Scharlab
Beskrivning
Standardbuffertlösningar framställs med hjälp av gravimetriska och volumetriska förfaranden. Batchvärdet bestäms genom mätning med en kombinationsglaselektrod mot fempunktskalibrering enligt DIN 19268. Denna pH-buffertlösning är spårbar till standardreferensmaterial från NIST .
Specifikationer
Specifikationer
| Densitet | 1.01g/cm3 |
| pH | 4.00 |
| Fysisk form | Lösning |
| Kvantitet | 250 mL |
| Formulering | Per liter: 10.21g Potassium hydrogen phthalate. Contains preservative. |
| Spårbarhet till NIST | Traceable to NIST |
| Löslighetsinformation | Miscible in water (20°C) |