Läs mer
Buffertlösning pH 4, Scharlab
Produktkod. 11359893
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11359893 1 L 1 L
11349893 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11359893 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer SO10041000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Kaliumväteftalatbuffert för användning vid kalibrering av pH-mätare inom analytisk kemi.
Standardbuffertlösningar framställs med hjälp av gravimetriska och volumetriska förfaranden. Batchvärdet bestäms genom mätning med en kombinationsglaselektrod mot fempunktskalibrering enligt DIN 19268. Denna pH-buffertlösning är spårbar till standardreferensmaterial från NIST .
Kemiska identifierare
Synonym Potassium hydrogen phthalate buffer
Specifikationer
Densitet 1.01g/cm3
pH 4.00
Fysisk form Lösning
Kvantitet 1 L
Formulering Per liter: 10.21g Potassium hydrogen phthalate. Contains preservative.
Spårbarhet till NIST Traceable to NIST
Löslighetsinformation Miscible in water (20°C)