Läs mer
Buffertlösning pH 4, ftalatbuffert, spårbar till NIST, redo att användas
Produktkod. 10727913 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
1 l
Förpackningsstorlek:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10727913 500 ml 500ml
10270023 1 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10727913 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 383835000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 877-24-7 | C8H5KO4
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Buffer solution pH 4
CAS 877-24-7, 7732-18-5, 7487-94-7
Koncentration 1,0 % (kaliumväteftalat)
pH 4.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 ml
Molekylformel C8H5KO4
Odör Luktfritt
MDL-nummer MFCD00217672
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandbar.
Formel vikt 204.22
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.