Läs mer
Buffertlösning pH 4, röd, Reagecon™
Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
250 mL
500 mL
1 L
5 L
Förpackning:
Bag-in-Box-behållare
HDPE flaska med två halsar
HDPE-flaska GL45
pH:
4 at 20°C
4 at 25°C
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
5 L
500ml
Beskrivning
- Färgad
- Dubbelhalsade behållare med integrerad kalibreringskammare
- Testad vid 20 °C eller 25 °C
- Certifierad av ISO 17025 Ackrediterad testmetod
- NIST spårbart
- Presenteras i olika förpackningsstorlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| pH | 4 at 20°C |
| Kvantitet | 250 mL |
| Förpackning | HDPE flaska med två halsar |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido