Läs mer
Buffertlösning pH 4, röd, Reagecon™
Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
250 mL
500 mL
1 L
5 L
Förpackning:
Bag-in-Box-behållare
HDPE flaska med två halsar
HDPE-flaska GL45
pH:
4 at 20°C
4 at 25°C
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
5 L
500ml
Beskrivning
- Färgad
- Dubbelhalsade behållare med integrerad kalibreringskammare
- Testad vid 20 °C eller 25 °C
- Certifierad av ISO 17025 Ackrediterad testmetod
- NIST spårbart
- Presenteras i olika förpackningsstorlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| pH | 4 at 25°C |
| Kvantitet | 500 mL |
| Förpackning | HDPE flaska med två halsar |
Certifikat
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Buffertlösning pH 4, röd, Reagecon™ >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering