Läs mer
Buffertlösning pH 4, röd, Reagecon™
Produktkod. 11860513 Handla allt Reagecon Produkter
500 mL, HDPE-flaska GL45, 4 at 25°C, 500ml
Kvantitet:
250 mL
500 mL
1 L
5 L
Förpackning:
Bag-in-Box-behållare
HDPE flaska med två halsar
HDPE-flaska GL45
pH:
4 at 20°C
4 at 25°C
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
5 L
500ml
Produktkod. 11860513
Brand: Reagecon 1040525C
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Färgade pH-buffertlösningar i Twin-neck behållare. Reagecon™ Buffertlösning pH 4, Röd är ISO 17025 ackrediterad och NIST spårbart.
  • Färgad
  • Dubbelhalsade behållare med integrerad kalibreringskammare
  • Testad vid 20 °C eller 25 °C
  • Certifierad av ISO 17025 Ackrediterad testmetod
  • NIST spårbart
  • Presenteras i olika förpackningsstorlekar
Specifikationer
Färg Rött
pH 4 at 25°C
Kvantitet 500 mL
Förpackning HDPE-flaska GL45
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
5 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Produktkod
Partinummer4C25G1 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum01/11/2025 Produktkod1040525C
Partinummer4C25C2 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum15/07/2025 Produktkod1040525C
Partinummer4C25B1 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum15/03/2025 Produktkod1040525C
Partinummer4C24K1 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum13/02/2025 Produktkod1040525C
Partinummer4C24E1 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum20/08/2024 Produktkod1040525C
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Buffertlösning pH 4, röd, Reagecon™ >