Läs mer
Buffertlösning, pH 5,2 EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12970684 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. 12970684
Brand: Fisher Chemical SOL 043 1L
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Buffer solution
CAS 1336-21-6
pH 5.2
Kvantitet 1000 mL
Molekylformel H5NO
MDL-nummer MFCD00066650
Förpackning Flaska
InChI-nyckel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.O
IUPAC-namn azan;hydroxid
Molekylvikt (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Kvalitet Eu. Ph. Referens