Läs mer
Buffertlösning pH 5,5, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 5.5 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1000 mL |
| Lösningstyp | Buffer |
| Formulering | Phosphate - Citrate |