Beskrivning
En Professional Range-buffert (enligt DIN 19266-värde) som levereras med ett detaljerat analyscertifikat som beskriver spårbarhet till NIST .
- Temperaturberoende data, partinummer och utgångsdatum tryckta på etiketten
- Testade och ISO 17025 Certifierad
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 0 °C |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 1,0001g/cm3 |
| pH | 6.865 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 mL |
| Förpackning | HDPE-flaska |
| Spårbarhet till NIST | Spårbar till NIST |
| Ångtryck | 23 hPa (vid 20 °C) |
| Visa mer |