Läs mer
Buffertlösning pH 7,0 (°20 C), kaliumdivätefosfat / dinatriumvätefosfat, spårbar till SRM från NIST , med fungicid, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15604040 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
6 x 100 mL
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
100ml
5 L
500ml
Paket med 6
Produktkod. 15604040
Brand: Honeywell-Fluka 336466X500ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kaliumdivätefosfat / dinatriumvätefosfat, spårbart till SRM från NIST , med fungicid.
Leading the Industry For Over 65 Years. Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured.
Composition per liter:
  • 3.52 g Potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4)
  • 7.26 g di-Sodium hydrogen phosphate-2-hydrate (Na2HPO4*2H20)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
Synonym Potassium sodium phosphate buffer solution
Specifications
Kemiskt namn eller material Buffer solution pH 7.0 (20°C)
Namnnotering Potassium dihydrogen phosphate / disodium hydrogen phosphate, traceable to SRM from NIST, with fungicide
Kokpunkt 100°C
CAS Min % ≥90.0000%
CAS Max % ≤100.0000%, 0.7300%, 0.3500%
CAS 7558-79-4, 7778-77-0
Densitet 1 g/cm3
Kvantitet 6 x 500 mL
Lösningstyp Buffer
MDL-nummer MFCD00146206
Förpackning Poly Bottle