Läs mer
Buffertlösning pH 7,0 (°20 C), kaliumdivätefosfat / dinatriumvätefosfat, spårbar till SRM från NIST , med fungicid, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
6 x 100 mL
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
100ml
5 L
500ml
Paket med 6
Beskrivning
Ledt branschen i över 65 år. Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet.
Sammansättning per liter:
- 3,52 g kaliumdivätefosfat (KH2PO4)
- 7,26 g di-natriumvätefosfat-2-hydrat (Na2HPO4 2*H20)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Buffer solution |
| pH | 7.0 |
| Kvantitet | 10 L |
| MDL-nummer | MFCD00066650 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| IUPAC-namn | azan;hydroxid |