Läs mer
Buffertlösning pH 7,0 (20 °C), kaliumdihydrogenfosfat / dinatriumvätefosfat, spårbar till SRM från NIST, med fungicid, Solstice
Beskrivning
Ledande inom branschen i över 65 år. Solstice levererar nu premiumkvalitets oorganiska reagenser världen över – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet.
Sammansättning per liter:
- 3,52 g kaliumdihydrogenfosfat (KH2PO4)
- 7,26 g dinatriumvätefosfat-2-hydrat (Na2HPO4*2H20)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Buffer solution |
| För användning med (applikation) | pH Calibration |
| För användning med (utrustning) | pH Meter and Electrode |
| pH | 7.0 |
| Fysisk form | Solution |
| Kvantitet | 1 L |
| Lösningstyp | pH Buffer |
| MDL-nummer | MFCD00066650 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| IUPAC-namn | azan;hydroxid |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Buffer solution pH 7.0 (20 °C)