Läs mer
Buffertlösning pH 7,0 (20 °C), kaliumdihydrogenfosfat / dinatriumvätefosfat, spårbar till SRM från NIST, med fungicid, Solstice
Produktkod. 15664030
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
6 x 100 mL
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
100ml
5 L
500ml
Paket med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15664030 500 mL 500ml
15634030 100 mL 100ml
15684030 6 x 100 mL Paket med 6
15654030 1 L 1 L
15604040 6 x 500 mL Paket med 6
15674030 5 L 5 L
15694030 6 x 1 L Paket med 6
15644030 10 L 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15664030 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 33646500ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    623.00 SEK
    212.09 SEK / 500ml
    Save 410.91 SEK
    65% Av
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Kaliumdivätefosfat / dinatriumvätefosfat, spårbart till SRM från NIST , med fungicid.
Ledande inom branschen i över 65 år. Solstice levererar nu premiumkvalitets oorganiska reagenser världen över – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet.
Sammansättning per liter:
  • 3,52 g kaliumdihydrogenfosfat (KH2PO4)
  • 7,26 g dinatriumvätefosfat-2-hydrat (Na2HPO4*2H20)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1336-21-6
Molekylformel H5NO
Molekylvikt (g/mol) 35.05
InChI-nyckel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
LEDER N.O
Specifications
Kemiskt namn eller material Buffer solution
pH 7.0
Kvantitet 500 mL
MDL-nummer MFCD00066650
UN-nummer NONH for all modes of transport
IUPAC-namn azan;hydroxid
Product Identifier
  • Buffer solution pH 7.0 (20 °C)