Läs mer
Buffertlösning, pH 7,00, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11476404 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11476404 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 11476404 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer 1070525
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Certifierad av en ISO 17025 ackrediterad testmetod och fullt ut NIST spårbart. Reagecon™ Buffertlösning, pH 7,00 testas vid 20 °C eller 25 °C till en noggrannhetsnivå av± 0,01. Denna kalibrerings- och kontrollbuffert är speciellt framtagen för att säkerställa dess stabilitet, även efter att flaskan öppnats.
För att säkerställa tillförlitliga, rapporterbara pH-mätningar är denna pH-buffertstandard direkt spårbar till IUPAC pH-skalan genom en obruten spårbarhetskedja. Spårbar analys är nödvändig för konsekvens och universell acceptans av pH-resultat, inklusive acceptans av tillsynsorgan.
  • Kalibrerad till en standardprecision NIST värde
  • Ackrediterad till ISO 17025
Specifikationer
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Färg Färglös
pH 7.00 ±0.01
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 ml
Odör Characteristic
Spårbarhet till NIST Yes
Löslighetsinformation Fully miscible in water