Läs mer
Buffertlösning, pH 7,00, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11472014 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
5 l
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11472014 500 ml 500ml
11462014 1000 ml 1 L
11410469 5 l 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11472014 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer 10705
Certifierad av en ISO 17025 ackrediterad testmetod och fullt ut NIST spårbart. Reagecon™ Buffertlösning, pH 7,00 testas vid 20 °C eller 25 °C till en noggrannhetsnivå av± 0,01. Denna kalibrerings- och kontrollbuffert är speciellt framtagen för att säkerställa dess stabilitet, även efter att flaskan öppnats.
För att säkerställa tillförlitliga, rapporterbara pH-mätningar är denna pH-buffertstandard direkt spårbar till IUPAC pH-skalan genom en obruten spårbarhetskedja. Spårbar analys är nödvändig för konsekvens och universell acceptans av pH-resultat, inklusive acceptans av tillsynsorgan.
  • Spårbar till SRM för NIST
  • Certifiering till ISO 9001:2008
  • Ackrediterad till ISO 17025
Specifikationer
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Färg Färglös
pH 7.00 ±0.01
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 ml
Odör Characteristic
Spårbarhet till NIST Yes
Löslighetsinformation Fully miscible in water