Läs mer
Buffertlösning, pH 7,00, NIST , Chem-Lab
Kvantitet:
10 l
20 l
25 l
Förpackning:
EP
PE
Förpackningsstorlek:
10 L
20 L
25 L
Beskrivning
pH = 7,13 vid °0
C pH = 7,05 vid °10
C pH = 7,00 °vid
20 C pH = 6,99 °vid
25 C pH = 6,98 °vid
30 C pH = °6,97
vid 40 C pH = °6,96
vid 50 C pH = 6,96 °vid
60 C 7 vid °60
C pH 7. 80 C °pH
C pH = 7,05 vid °10
C pH = 7,00 °vid
20 C pH = 6,99 °vid
25 C pH = 6,98 °vid
30 C pH = °6,97
vid 40 C pH = °6,96
vid 50 C pH = 6,96 °vid
60 C 7 vid °60
C pH 7. 80 C °pH
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphate |
| Densitet | 1.01g/mL |
| pH | 7.00 |
| Kvantitet | 10 l |
| Förpackning | PE |
| Spårbarhet till NIST | NIST traceable |