Läs mer
Buffertlösning, pH 7,00, gul, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11414629 Shop alle Reagecon produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
500 ml
5 l
Pakningsstørrelse:
5 L
500ml
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11414629
Brand: Reagecon BPH03
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Certifierad av en ISO 17025 ackrediterad testmetod och fullt ut NIST spårbart. Reagecon™ Buffertlösning, pH 7,00, Gul testas vid 20 °C med en noggrannhet av± 0,01. Denna kalibrerings- och kontrollbuffert är speciellt framtagen för att säkerställa dess stabilitet, är färgkodad och är bekvämt förpackad.
Färgkodad och förpackad för bekvämlighet
  • Färgad gul för enkel identifiering av pH-värde
  • Levereras i Bag in Box bulkskåp med integrerad kran för enkel dispensering eller Twin Neck-flaskor som har en integrerad kalibreringskammare
För att säkerställa tillförlitliga, rapporterbara pH-mätningar är denna pH-buffertstandard direkt spårbar till IUPAC pH-skalan genom en obruten spårbarhetskedja. Spårbar analys är nödvändig för konsekvens och universell acceptans av pH-resultat, inklusive acceptans av tillsynsorgan.
  • Spårbar till SRM för NIST
  • Certifiering till ISO 9001:2008
  • Ackrediterad till ISO 17025
Tekniske data
Färg Gult
pH 7.00 ±0.01
Fysisk form Vätska
Kvantitet 5 l
Odör Characteristic
Förpackning Bag in Box skåp med integrerad kran
Spårbarhet till NIST Yes
Löslighetsinformation Fully miscible in water
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.