Läs mer
Buffertlösning, pH 7,00, gul, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. p-8015628 Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
500 ml
5 l
Förpackningsstorlek:
5 L
500ml
Produktkod. 11431974
Brand: Reagecon 10705CTT
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Certifierad av en ISO 17025 ackrediterad testmetod och fullt ut NIST spårbart. Reagecon™ Buffertlösning, pH 7,00, Gul testas vid 20 °C med en noggrannhet av± 0,01. Denna kalibrerings- och kontrollbuffert är speciellt framtagen för att säkerställa dess stabilitet, är färgkodad och är bekvämt förpackad.
Färgkodad och förpackad för bekvämlighet
  • Färgad gul för enkel identifiering av pH-värde
  • Levereras i Bag in Box bulkskåp med integrerad kran för enkel dispensering eller Twin Neck-flaskor som har en integrerad kalibreringskammare
För att säkerställa tillförlitliga, rapporterbara pH-mätningar är denna pH-buffertstandard direkt spårbar till IUPAC pH-skalan genom en obruten spårbarhetskedja. Spårbar analys är nödvändig för konsekvens och universell acceptans av pH-resultat, inklusive acceptans av tillsynsorgan.
  • Spårbar till SRM för NIST
  • Certifiering till ISO 9001:2008
  • Ackrediterad till ISO 17025
Specifikationer
Färg Gult
pH 7.00 ±0.01
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 ml
Odör Characteristic
Förpackning Twin Neck-flaska med integrerad kalibreringskammare
Spårbarhet till NIST Yes
Löslighetsinformation Fully miscible in water