Läs mer
Buffertlösning pH 7, Scharlab
Produktkod. 11329903
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11329903 250 mL 250ml
11339903 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11329903 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer SO10070250
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för att passa reaktionsmediets pH, för kalibrering av pH-mätare och i analytisk kemi.
Standardbuffertlösningar framställs med hjälp av gravimetriska och volumetriska förfaranden. Batchvärdet bestäms genom mätning med en kombinationsglaselektrod mot fempunktskalibrering enligt DIN 19268. Denna pH-buffertlösning är spårbar till standardreferensmaterial från NIST .
Specifikationer
Smältpunkt -5°C
Kokpunkt 109°C
Densitet 1.01g/cm3
pH 7.00
Fysisk form Lösning
Kvantitet 250 mL
Formulering Per liter: 3.54g Potassium dihydrogen phosphate, 14.7g Disodium hydrogen phosphate. Contains preservative.
Spårbarhet till NIST Traceable to NIST
Löslighetsinformation Miscible in water (20°C)