Läs mer
Buffertlösning pH 7, Scharlab
Produktkod. 11339903
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11339903 1 L 1 L
11329903 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11339903 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer SO10071000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Används för att passa reaktionsmediets pH, för kalibrering av pH-mätare och i analytisk kemi.
Standardbuffertlösningar framställs med hjälp av gravimetriska och volumetriska förfaranden. Batchvärdet bestäms genom mätning med en kombinationsglaselektrod mot fempunktskalibrering enligt DIN 19268. Denna pH-buffertlösning är spårbar till standardreferensmaterial från NIST .
Specifikationer
Smältpunkt -5 °C
Kokpunkt 109 °C
Densitet 1,01 g/cm3
pH 7.00
Fysisk form Lösning
Kvantitet 1 L
Formulering Per liter: 3,54 g kaliumdihydrogenfosfat, 14,7 g dinatriumvätefosfat. Innehåller konserveringsmedel.
Spårbarhet till NIST Spårbar till NIST
Löslighetsinformation Blandig i vatten (20 °C)