Läs mer
Buffertlösning, pH 7, Baker Analyzed , Gul, J.T. Baker™
Produktkod. 15587614 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
12 ark
Produktkod. 15587614
Brand: Avantor J.T.Baker 565601
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Buffer, pH 7 Reference standard solution
Färg Gult
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 ml
Flampunkt 0°C (32°F)
Förpackning Poly