Läs mer
Buffertlösning pH 7, fosfatbuffert
Produktkod. 10317531 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1 l
2,5 l
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10317531 500 ml 500ml
10448273 100 ml 100ml
10114680 1 l 1 L
11906971 2,5 l 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10317531 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 258595000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.00 SEK
    419.65 SEK / 500ml
    Save 85.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7558-79-4 | H2KO4P
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
pH-buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Buffer solution pH 7
CAS 7558-79-4, 7732-18-5
Densitet 1.0030g/mL, 1.003
Kvantitet 500 ml
Molekylformel H2KO4P
MDL-nummer MFCD03097944
Förpackning Plastflaska
Merck Index 14, 7659
Ångtryck 14 mmHg vid 20 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
Formel vikt 136.09
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.