Läs mer
Färgkodade pH-buffertar i Twin Neck Bottle Format, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11434599 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
1 L
pH:
10 at 20°C
10 at 25°C
7 at 20°C
7 at 25°C
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
500ml
Produktkod. Kvantitet pH unitSize
11434599 250 mL 10 at 25°C 250ml
11454589 250 mL 10 at 20°C 250ml
11404599 250 mL 7 at 25°C 250ml
12037365 250 mL 7 at 20°C 250ml
11444599 500 mL 10 at 25°C 500ml
11802172 500 mL 7 at 25°C 500ml
11464589 1 L 10 at 20°C 1 L
11454599 1 L 10 at 25°C 1 L
11444589 1 L 7 at 20°C 1 L
11424599 1 L 7 at 25°C 1 L
10 options
Produktkod. 11434599
Brand: Reagecon 1100225CTT
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd färgkodade pH-buffertar för enkel användning. Reagecon™ Färgkodad pH-buffert i ett Twin Neck Bottle Format är testade vid 20 °C eller 25 C °och är certifierade och NIST spårbart.
  • Färgade pH-buffertlösningar
  • Testad vid 20 °C eller 25 °C
  • Certifierad av ’Reagecons ISO/IEC 17025 AccreditedTest Method
  • NIST spårbart
  • Presenteras i olika förpackningsstorlekar
Fördelar med dubbelhalsflaska
  • Ingen risk för kontaminering
  • Inget behov av separat mätbehållare för användning vid kalibrering av elektroden
  • Korrekt mängd buffert som krävs för kalibrering matas ut i kalibreringskammaren vilket ger inget avfall
  • Idealisk för fältarbete
  • Lätt att bära
  • 250ml, 500ml och 1L finns tillgängliga
Specifikationer
Färg Blått
pH 10 at 25°C
Kvantitet 250 mL
Förpackning HDPE flaska med två halsar