Läs mer
Färgkodade pH-buffertar i Twin Neck Bottle Format, Reagecon™
Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
250 mL
500 mL
1 L
pH:
10 at 20°C
10 at 25°C
7 at 20°C
7 at 25°C
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
500ml
Beskrivning
- Färgade pH-buffertlösningar
- Testad vid 20 °C eller 25 °C
- Certifierad av ’Reagecons ISO/IEC 17025 AccreditedTest Method
- NIST spårbart
- Presenteras i olika förpackningsstorlekar
- Ingen risk för kontaminering
- Inget behov av separat mätbehållare för användning vid kalibrering av elektroden
- Korrekt mängd buffert som krävs för kalibrering matas ut i kalibreringskammaren vilket ger inget avfall
- Idealisk för fältarbete
- Lätt att bära
- 250ml, 500ml och 1L finns tillgängliga
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| pH | 10 at 25°C |
| Kvantitet | 500 mL |
| Förpackning | HDPE flaska med två halsar |