Läs mer
Färgkodade pH-buffertar i Twin Neck Bottle Format, Reagecon™
Produktkod. 11454599 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
1 L
pH:
10 at 20°C
10 at 25°C
7 at 20°C
7 at 25°C
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
500ml
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet pH unitSize
11454599 1 L 10 at 25°C 1 L
11434599 250 mL 10 at 25°C 250ml
11454589 250 mL 10 at 20°C 250ml
11404599 250 mL 7 at 25°C 250ml
12037365 250 mL 7 at 20°C 250ml
11444599 500 mL 10 at 25°C 500ml
11802172 500 mL 7 at 25°C 500ml
11464589 1 L 10 at 20°C 1 L
11444589 1 L 7 at 20°C 1 L
11424599 1 L 7 at 25°C 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11454599 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer 110025CTT
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Använd färgkodade pH-buffertar för enkel användning. Reagecon™ Färgkodad pH-buffert i ett Twin Neck Bottle Format är testade vid 20 °C eller 25 C °och är certifierade och NIST spårbart.
  • Färgade pH-buffertlösningar
  • Testad vid 20 °C eller 25 °C
  • Certifierad av ’Reagecons ISO/IEC 17025 AccreditedTest Method
  • NIST spårbart
  • Presenteras i olika förpackningsstorlekar
Fördelar med dubbelhalsflaska
  • Ingen risk för kontaminering
  • Inget behov av separat mätbehållare för användning vid kalibrering av elektroden
  • Korrekt mängd buffert som krävs för kalibrering matas ut i kalibreringskammaren vilket ger inget avfall
  • Idealisk för fältarbete
  • Lätt att bära
  • 250ml, 500ml och 1L finns tillgängliga
Specifikationer
Färg Blått
pH 10 at 25°C
Kvantitet 1 L
Förpackning HDPE flaska med två halsar
compliance-icons
Produktbeteckning
  • BUFFER SOLUTION pH 10.00 ± 0.01 @ 25°C
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric Acid, DisodiumSalt