Läs mer
Buffertlösning pH 8,0 (20 °C), Buffertlösning pH 8,0 (20 °C), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15694000 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 15694000
Brand: Honeywell-Fluka 335476X1L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Borax / saltsyra, spårbar till SRM från NIST
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Buffer solution pH 8.0 (20°C)
Namnnotering Buffer solution pH 8.0 (20 °C)
Kokpunkt 100 °C
CAS Min % ≥90.0000%, ≥0.1000%
CAS Max % ≤100.0000%, <1.0000%
CAS 1330-43-4, 7647-01-0
Densitet 1.00 g/cm3
Kvantitet 6 x 1 L
Lösningstyp Buffer
Linjär formel C6H6
MDL-nummer MFCD00003009
Förpackning Poly flaska
Synonym Sodium tetraborate buffer solution