Läs mer
Buffertlösning, pH 8,00, Reagecon™
Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
pH:
8
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
Beskrivning
För att säkerställa tillförlitliga, rapporterbara pH-mätningar är denna pH-buffertstandard direkt spårbar till IUPAC pH-skalan genom en obruten spårbarhetskedja. Spårbar analys är nödvändig för konsekvens och universell acceptans av pH-resultat, inklusive acceptans av tillsynsorgan.
- Spårbar till SRM för NIST
- Certifiering till ISO 9001:2008
- Ackrediterad till ISO 17025
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 0 °C |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Färg | Färglös |
| pH | 8 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 mL |
| Lösningstyp | pH Buffer |
| Spårbarhet till NIST | Yes |
| Löslighetsinformation | Fully miscible in water |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- BUFFER SOLUTION pH 8.00 ± 0.01 @ 20°C
- Fara
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Boric Acid, DisodiumSalt