Läs mer
Buffertlösning, pH 8,00, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 12719166 Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
pH:
8
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
Produktkod. 12719166
Brand: Reagecon 108025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Certifierad av en ISO 17025 ackrediterad testmetod och NIST spårbart. Reagecon™ Buffertlösning, pH 8,00 finns i lösningar testade vid 20 °C eller 25 °C till en noggrannhetsnivå av± 0,01. Denna kalibrerings- och kontrollbuffert är speciellt framtagen för att säkerställa dess stabilitet, även efter att flaskan öppnats.
För att säkerställa tillförlitliga, rapporterbara pH-mätningar är denna pH-buffertstandard direkt spårbar till IUPAC pH-skalan genom en obruten spårbarhetskedja. Spårbar analys är nödvändig för konsekvens och universell acceptans av pH-resultat, inklusive acceptans av tillsynsorgan.
  • Spårbar till SRM för NIST
  • Certifiering till ISO 9001:2008
  • Ackrediterad till ISO 17025
Specifikationer
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Färg Färglös
pH 8
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 L
Lösningstyp pH Buffer
Spårbarhet till NIST Yes
Löslighetsinformation Fully miscible in water
compliance-icons
Produktbeteckning
  • BUFFER SOLUTION pH 8.00 ± 0.01 a 25°C
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: boric acid, disodiumsalt