Specifikationer
| pH | 8.8 |
| Fysisk form | Liquid |
| Kvantitet | 1000 mL |
| Lösningstyp | Buffer |
| Formulering | Tris-chlorhydrate (1.5M) |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Tris(hydroxymethyl)aminomethane 1.5M Buffer solution - pH 8.8. European Pharmacopoeia Ref: 4009900.