Läs mer
Buffer Solution, pH 9.00, NIST, Chem-Lab
Produktkod. 11905916
Kvantitet:
20 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11905916
Brand: Chem-Lab CL03.0218.9520
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
H 3 BO 3 -KCl-NaOH buffertlösning för laboratoriebruk och pH-mätningar, spårbar till SRM från NIST
pH = 9,24 vid 0 °C
pH = 9,11 vid 10 °C
pH = 9,00 vid 20 °C
pH = 8,97 vid 25 °C
pH = 8,93 vid 30 °C
pH = 8,86 vid 40 °C
pH = 8,80 vid 50 °C
pH = 8,75 vid 8,75 °C
7 vid 60 C pH °7
vid 60 C 7. 80 °C
pH = 8,64 vid 90 °C
Specifikationer
Densitet 1.01g/mL
pH 9.00
Kvantitet 20 L
Formulering H3BO3, KCl, NaOH
Förpackning EP
Spårbarhet till NIST NIST traceable