Läs mer
Buffertlösning pH 9,180 (25 °C), med fungicid, enligt DIN 19266, Solstice
Produktkod. 15624020
Change view
Kvantitet:
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15624020 6 x 1 l Paket med 6
1 options
Produktkod. 15624020 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 335956X1L
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Med fungicid, enligt DIN 19266
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Buffer solution pH 9.180 (25°C)
Namnnotering Med fungicid, enligt DIN 19266
CAS 1330-43-4, 7732-18-5
Kokpunkt 100 °C
CAS Min % >0.1000%, >99.0000%
CAS Max % <0.5000%, <100.0000%
Densitet 1.0 g/cm3
För användning med (applikation) pH Calibration
För användning med (utrustning) pH Meter and Electrode
pH 9.1
Fysisk form Liquid
Kvantitet 6 x 1 l
Lösningstyp Buffert
Förpackning Poly flaska